Få mere at vide
Bufferkoncentrat, pH 1,00, saltsyre/kaliumchlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625320 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15625320
Brand: Honeywell-Fluka 387401EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 500 ml bufferopløsning, saltsyre/kaliumchlorid
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer concentrate
pH 1
Mængde 1 stk.