Få mere at vide
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10774074 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10774074 500 mL 500ml
10284240 1 L 1 L
10723991 2.5 L 2.5 L
10102100 5 L 5 L
10459750 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10774074 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2885/08
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 1L, Emballage: HDPE plastflaske, pH: 10, MDL-nummer: 163147, fysisk form: flydende
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
  • Standard og farvekodede bufferløsninger
  • Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
  • Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
  • Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
  • Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
  • Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
  • Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
MDL nummer 163147
Emballage HDPE plastikflaske