Få mere at vide
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10459750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 10459750
Brand: Fisher Chemical J/2885/24
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 1L, Emballage: HDPE plastflaske, pH: 10, MDL-nummer: 163147, fysisk form: flydende
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
  • Standard og farvekodede bufferløsninger
  • Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
  • Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
  • Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
  • Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
  • Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
  • Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 10 L
MDL nummer 163147
Emballage Taske i æske