Få mere at vide
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Beskrivelse
Bufferfarvekodet opløsning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 1L, Emballage: HDPE plastflaske, pH: 10, MDL-nummer: 163147, fysisk form: flydende
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
- Standard og farvekodede bufferløsninger
- Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
- Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
- Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
- Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
- Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
- Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 L |
| MDL nummer | 163147 |
| Emballage | Plastbeholder |