Få mere at vide
Agilent BioTek Bufferflaskesamling til 50 TS mikropladevasker
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
ELx 405 mikropladeskive, Agilent BioTek Dispenser, Pipetteringssystemer med ikke-autoklaverbare væskebaner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med 50 TS Microplate Strip Washer
- Inkluderer: Flaske, låg m/fitting og slange
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Flaske, stik, låg med fitting og slange |
| Kapacitet (engelsk) | 67,62 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Type | Bufferflaskesamling |
| Til brug med (udstyr) | ELx 405 mikropladeskive, Agilent BioTek Dispenser, Pipetteringssystemer med ikke-autoklaverbare væskebaner |