Få mere at vide
Bufexamac, Mikromol™
Artikelnummer. 17970816
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17970816 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17970816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0179.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bufexamac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bufexamac
CAS 2438-72-4
Analyt- eller komponentnavne Bufexamac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bufexamac, 4-Butoxy-N-hydroxy-benzeneacetamide, 2-(p-Butoxyphenyl)-acetohydroxamic acid, 2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid, 4-Butoxyphenylacethydroxamic acid, Anderm, Bufexamic acid, CP 1044J3, Droxarol, Droxaryl, Feximac, Flogocid, Flogocid N plasti, Flogocid N plastigel, Malipuran, Mofenar, Norfemac, Parfenac, Parfenal, p-Butoxyphenylacethydroxamic acid, p-Butoxyphenylacetohydroxamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
IUPAC navn 2-(4-butoxyphenyl)-N-hydroxyacetamide
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Mængde 500 mg
Formel vægt 223.1208 g/mol