Få mere at vide
Bufexamac EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Bufexamac EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide |
| CAS | 3413-59-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Butoxyphenyl)acetamide, Bufexamac Imp. D (EP), Bufexamac Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14) |
| SMIL | CCCCOc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-butoxyphenyl)acetamide |
| Vis mere |