Få mere at vide
Bufexamac 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30460420
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460420 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460420 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0179.0011
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bufexamac
CAS 2438-72-4
Analyt- eller komponentnavne Bufexamac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bufexamac, 4-Butoxy-N-hydroxy-benzeneacetamide, 2-(p-Butoxyphenyl)-acetohydroxamic acid, 2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid, 4-Butoxyphenylacethydroxamic acid, Anderm, Bufexamic acid, CP 1044J3, Droxarol, Droxaryl, Feximac, Flogocid, Flogocid N plasti, Flogocid N plastigel, Malipuran, Mofenar, Norfemac, Parfenac, Parfenal, p-Butoxyphenylacethydroxamic acid, p-Butoxyphenylacetohydroxamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
IUPAC navn 2-(4-butoxyphenyl)-N-hydroxyacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 223.1208 g/mol