Få mere at vide
Bufencarb, TRC
Artikelnummer. 30003223
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003223 10 mg
30011459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68938510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8065-36-9
Molekylær formel 2 C13 H19 N O2
Molekylvægt (g/mol) 442.59
Synonym Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, 1-(N-methylcarbamate), mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, Bux 2 (8CI), Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, methylcarbamate, mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl methylcarbamate (9CI), Phenol, 3-(1-methylbutyl)-, methylcarbamate, mixt. contg. (9CI), 3-(1-Ethylpropyl)phenol 1-(N-methylcarbamate) mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, BUX-Ten, Bufencarb, Bux, Bux insecticide, Metalcamat, Metalkamate
IUPAC navn (3-pentan-2-ylphenyl) N-methylcarbamate;(3-pentan-3-ylphenyl) N-methylcarbamate
SMIL CCCC(C)c1cccc(OC(=O)NC)c1.CCC(CC)c2cccc(OC(=O)NC)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bufencarb
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C13H19NO2/c1-4-6-10(2)11-7-5-8-12(9-11)16-13(15)14-3;1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h5,7-10H,4,6H2,1-3H3,(H,14,15);6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
Formel vægt 442.2832