Få mere at vide
MedChemExpress Bufalin
Artikelnummer. 16431568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431568 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431568 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0877
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress Bufalin is an active component isolated from Chan Su, acts as a potent Na+/K+-ATPase inhibitor, binds to the subunit α1, α2 and α3, with Kd of 42.5, 45 and 40 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 386.52 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 465-21-4
Produkttype Natural Products
Renhed 98.02%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (258.72 mM∣Need ultrasonic)
Mål Na+/K+ ATPase