Få mere at vide
Bufalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bufalin |
| CAS | 465-21-4 |
| Molekylær formel | C24 H34 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Bufa-20,22-dienolide, 3,14-dihydroxy-, (3β,5β)-, 5β-Bufa-20,22-dienolide, 3β,14-dihydroxy- (7CI,8CI), Bufalin (6CI), (3β,5β)-3,14-Dihydroxybufa-20,22-dienolide, NSC 89595 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](CC[C@@]34O)C5=COC(=O)C=C5 |
| IUPAC navn | 5-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14R,17S)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.52 |
| Formel vægt | 386.2457 |