Få mere at vide
Buerkle™ Laboplast™ Tragtholder med reducerende indsats til Buerkle™ Tragtstativer
Shop alle Bürkle produkterBeskrivelse
- Til tragte med 40 til 180 mm dia.
- Polypropylen
- Magnetiseret
- Spændeskruer er ikke påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | White, Red |
| Holder | Tragt (40 til 180 mm dia.) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Montering | Magnet |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 173 mm |
| Længde (engelsk) | 6.81 in. |
| Vis mere |