Beskrivelse
- Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
- Kombination af Burker- og Thoma-systemerne. Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
- De store kvadrater er opdelt i 16 gruppe kvadrater med 0,2 mm sider. i den centrale store firkant er hver gruppefirkant opdelt i 16 minifirkanter med 0,05 mm sider ( 0,0025 mm 2 ).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Oversigt | Dobbelt regel, uden fjederklips |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1mm |