Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, Burker-Turk mønster, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Artikelnummer. 10297390 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Oversigt:
Dobbeltstyrende, med fjederclips
Dobbeltstyrende, uden fjederclips
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10297390 Dobbeltstyrende, med fjederclips Hver
10333411 Dobbeltstyrende, uden fjederclips Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10297390 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 719520
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Kombination af Burker- og Thoma-systemerne. Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
  • De store kvadrater er opdelt i 16 gruppe kvadrater med 0,2 mm sider. i den centrale store firkant er hver gruppefirkant opdelt i 16 minifirkanter med 0,05 mm sider ( 0,0025 mm 2 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tælleanordning
Oversigt Dobbeltstyrende, med fjederclips
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm