Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, Burker-mønster, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Med fjederclips
Uden fjederclips
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
- Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
- Disse bruges til at tælle leukocytter.
- Hver stor firkant er opdelt med dobbelte linjer (0,05 mm fra hinanden) i 16 gruppefirkanter med 0,2 mm sider.
- Gruppefirkanterne svarer i størrelse til Neubauer-tællekammeret, men har ingen yderligere underopdelinger.
- De bruges til at tælle trombocytter og erytrocytter. De dobbelte linjer fra minifirkanter med et areal på 0,0025 mm 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1mm |
| Til brug med (applikation) | Optælling af leukocytter, trombocytter og erytrocytter |
| Inkluderer | Med fjederclips |