missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Budralazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Budralazine |
| CAS | 36798-79-5 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Penten-2-one, 4-methyl-, 2-(1-phthalazinyl)hydrazone, 1(2H)-Phthalazinone, (1,3-dimethyl-2-butenylidene)hydrazone (9CI), Budralazine, Buterazine, DJ 1461 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-10(2)8-11(3)16-18-14-13-7-5-4-6-12(13)9-15-17-14/h4-9H,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(=CC(=NNc1nncc2ccccc12)C)C |
| IUPAC navn | N-(4-methylpent-3-en-2-ylideneamino)phthalazin-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.1375 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?