Få mere at vide
Budipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16415447 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16415447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW001601
MedChemExpress Budipine is an antiparkinsonian agent.
Budipine is an antiparkinsonian agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Budipine
CAS 57982-78-2
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (85.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N1CCC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 293.45
Formel vægt 293.45
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration