Få mere at vide
Brannan™ Sport Timer Stopwatch
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 1/100 second stopwatch
- Split timer facility
- Calendar
- Time
- Alarm
- Includes hanging cord.
- Batteries supplied
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stopwatch |
| Alarmer | Daily Alarm |
| Nøjagtighed | ±3sec./day |
| Vise | LCD, Big Digit Display |
| Inkrementer | 1/100 sec. |
| Materiale | ABS Plastic |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 59 x 16 x 75 mm |
| Længde (metrisk) | 59 mm |
| Bredde (metrisk) | 16 mm |
| Vis mere |