Få mere at vide
Budesonide, Mikromol™
Beskrivelse
Budesonid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Budesonide |
| CAS | 51333-22-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Budesonide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C25 H34 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC navn | 16,17α-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion β |
| Vis mere |