Få mere at vide
Budesonide EP Impurity I, Mikromol™
Artikelnummer. 30049227
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049227 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049227 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0204.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Budesonide EP Impurity I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11 beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 alpha-yl Butanoate
CAS 113930-13-5
Analyt- eller komponentnavne 11 beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 alpha-yl Butanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25H34O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 11β,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16α-yl Butanoate, Budesonide Imp. I (EP), (11beta,16alpha)-11,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16-yl Butyrate, (11beta,16alpha)-11,17,21-trihydroxy-16-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16alpha-(Butyryloxy)prednisolone, 16alpha-Hydroxyprednisolone 16-butyrate, 11beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16alpha-yl Butanoate, 16alpha-Butyloxyprednisolone, Budesonide Impurity I
SMIL CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Molekylvægt (g/mol) 446.53