missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Budesonide-d8, TRC

Artikelnummer. 30336823
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336823 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30336823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6894921MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Budesonide-d8
CAS 1105542-94-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25H26D8O6
Mængde 1 mg
Synonym (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Bidien, Budenofalk, Budesomide, Budeson, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, S 1320, Spirocort, Turbuhaler
InChI formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,21D
SMIL O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])O5)[C@]45C(CO)=O)=C1
IUPAC navn (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-6-deuterio-6-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one
Molekylvægt (g/mol) 438.58
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.