Få mere at vide
Budesonide 20-Carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
Budesonide 20-Carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| CAS | 192057-49-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24H32O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.51 |
| Mængde | 25 mg |