Få mere at vide
Budesonid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323066
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323066 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323066 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10825000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Budesonide
CAS 51333-22-3
Analyt- eller komponentnavne Budesonide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H34 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMIL CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC navn 16,17α-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion β
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 430.53
Mængde 1 ml
Formel vægt 430,2355 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.