Få mere at vide
Bucumolol, TRC
Artikelnummer. 17997464
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
17997464 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 17997464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6893952.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58409-59-9
Molekylær formel C17H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 305.37
Synonym 8-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one; dl-Bucumolol
IUPAC navn 8-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5-methylchromen-2-one
SMIL Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c2OC(=O)C=Cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bucumolol
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO4/c1-11-5-7-14(16-13(11)6-8-15(20)22-16)21-10-12(19)9-18-17(2,3)4/h5-8,12,18-19H,9-10H2,1-4H3
Formel vægt 305.1627