missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bucladesine sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16414477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16414477 50 mg
16478446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16414477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0764

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bucladesine sodium salt (Dibutyryl-cAMP sodium salt) is a stabilized cyclic AMP (cAMP) analog and a selective PKA activator. Bucladesine sodium salt raises the intracellular levels of cAMP. Bucladesine sodium salt is also a phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Bucladesine sodium salt has anti-inflammatory activity and can be used for impaired wound healing.

Bucladesine sodium salt (Dibutyryl-cAMP sodium salt) is a stabilized cyclic AMP (cAMP) analog and a selective PKA activator. Bucladesine sodium salt raises the intracellular levels of cAMP. Bucladesine sodium salt is also a phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Bucladesine sodium salt has anti-inflammatory activity and can be used for impaired wound healing.

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Bucladesine sodium
CAS 16980-89-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23N5NaO8P
Mængde 50 mg
Synonym Dibutyryl cAMP sodium saltDBcAMP sodium salt
Opløselighedsinformation DMSO : 170 mg/mL (345.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.76 mM)
SMIL O=C(CCC)O[C@H]1[C@H](N2C(N=CN=C3NC(CCC)=O)=C3N=C2)O[C@@](CO4)([H])[C@@]1([H])OP4(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 491.37
Formel vægt 491.37
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.