Få mere at vide
Bucladesine calcium, MedChemExpress
Beskrivelse
Bucladesine calcium salt (Dibutyryl-cAMP calcium salt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bucladesine calcium |
| CAS | 938448-87-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H23Ca0.5N5O8P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dibutyryl cAMP calcium saltDBcAMP calcium salt |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (204.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.74 mM) |
| SMIL | O=C(CCC)O[C@H]1[C@H](N2C(N=CN=C3NC(CCC)=O)=C3N=C2)O[C@@](CO4)([H])[C@@]1([H])OP4([O-])=O.[0.5Ca2+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.42 |
| Vis mere |