Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande til Thermo Scientific™ M10 mikropladesvingende skovlrotor
Artikelnummer. 15241026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Forseglet spand
Uforseglet spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15241026 Forseglet spand Pakke med 2
15125283 Uforseglet spand Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15241026 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9835.00 DKK
    9400.81 DKK / Pakke med 2
    Spare 434.19 DKK
    4% Slukket
På lager
Tilbehør til Thermo Scientific™ M10 mikropladesvingende skovlrotor.
Max rørmål: Højde< 33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) M10 rotor
Volumen 4 Standard eller 2 Midi-Deepwell plader
Produkttype Forseglet spand
Oversigt Forseglet spand; Kapacitet: 4 Standard eller 2 Midi-Deepwell plader (sæt med 2)