Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Svingende skovlrotorer
Artikelnummer. p-6545037 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
HAEMAFlex 12/16 svingende skovlrotorer
HAEMAFlex 6/8 svingende skovlrotorer
Oversigt:
12/16 Svingende skovlrotorer
Oval, enkelt, blodpose, spand, 6/8 svingende skovlrotor
Rund Spand; Kapacitet: 1 x 750 ml
Artikelnummer. 15600937
Brand: Thermo Scientific™ 75003846
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvid individuelle spandkapacitet eller maksimer det samlede antal blodposer pr. spin med valg af spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blodbank rotorer.
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HAEMAFlex 12/16 svingende skovlrotorer
Volumen 16 x 500 mL
Type Dobbelt blodpose spand
Oversigt 12/16 Svingende skovlrotorer