Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Svingende skovlrotorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HAEMAFlex 6/8 svingende skovlrotorer |
| Volumen | 16 x 500 mL |
| Produkttype | Enkelt blodpose spand |
| Oversigt | Rund Spand; Kapacitet: 1 x 750 ml |