Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15600937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HAEMAFlex 12/16 svingende skovlrotorer
HAEMAFlex 6/8 svingende skovlrotorer
Oversigt:
12/16 Svingende skovlrotorer
Oval, enkelt, blodpose, spand, 6/8 svingende skovlrotor
Rund Spand; Kapacitet: 1 x 750 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Oversigt
15600937 HAEMAFlex 12/16 svingende skovlrotorer 12/16 Svingende skovlrotorer
15880582 HAEMAFlex 6/8 svingende skovlrotorer Rund Spand; Kapacitet: 1 x 750 ml
15729389 HAEMAFlex 6/8 svingende skovlrotorer Oval, enkelt, blodpose, spand, 6/8 svingende skovlrotor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15600937 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28045.00 DKK
    27083.29 DKK / Pakke med 2
    Spare 961.71 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvid individuelle spandkapacitet eller maksimer det samlede antal blodposer pr. spin med valg af spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blodbank rotorer.
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HAEMAFlex 12/16 svingende skovlrotorer
Volumen 16 x 500 mL
Type Dobbelt blodpose spand
Oversigt 12/16 Svingende skovlrotorer