Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande eller låg til Thermo Scientific™ TX-150 svingende skovlrotor
Artikelnummer. 15152693 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Spand
Spandlåg
Volumen:
4 x 145 ml
8 x 50 ml
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen Pakningsstørrelse
15152693 Spandlåg I/R Hver
15165233 Spand 4 x 145 ml Pakke med 4
15145253 Spand 8 x 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15152693 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75005707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 DKK
    2059.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.77 DKK
    6% Slukket
På lager
Runde og koniske spande tilbydes i sæt af fire
Runde og koniske spande eller låg tilbydes i sæt af fire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Volumen I/R
Produkttype Spandlåg
Mængde Sæt med 4
Oversigt ClickSeal Biocontainment låg til runde spande