Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande og låg til Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000
Artikelnummer. p-2903779 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Kasket
Svingende spandrotor
Volumen:
150 ml
400 ml
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11886510
Brand: Thermo Scientific™ 75002004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R centrifugerer, når udstyret med 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000.
Vælg rektangulære eller runde spande.
  • Rektangulær spand (75-002-001) kapacitet: 150mL
  • Rund spand (75-002-002) kapacitet: 400mL
  • Aerosoltætte låg er velegnede til bioindeslutning
Ordreinfo
Bøtter og låg sælges separat. Spande sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde til din rotor. Låg sælges i par.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 400 mL Bucket
Volumen I/R
Type Kasket
Oversigt Rund låg til 400mL spand, par