Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande og låg til Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000
Artikelnummer. 11886510 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Kasket
Svingende spandrotor
Volumen:
150 ml
400 ml
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen Pakningsstørrelse
11886510 Kasket I/R Hver
10317552 Svingende spandrotor 400 ml Hver
10246872 Svingende spandrotor 150 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11886510 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1581.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.28 DKK
    4% Slukket
På lager
Til brug med Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R centrifugerer, når udstyret med 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000.
Vælg rektangulære eller runde spande.
  • Rektangulær spand (75-002-001) kapacitet: 150mL
  • Rund spand (75-002-002) kapacitet: 400mL
  • Aerosoltætte låg er velegnede til bioindeslutning
Ordreinfo
Bøtter og låg sælges separat. Spande sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde til din rotor. Låg sælges i par.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 400 mL Bucket
Volumen I/R
Produkttype Kasket
Oversigt Rund låg til 400mL spand, par