Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spande og låg til Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til brug med Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R centrifugerer, når udstyret med 4-steds svingende skovlrotor 75-002-000.
Vælg rektangulære eller runde spande.
- Rektangulær spand (75-002-001) kapacitet: 150mL
- Rund spand (75-002-002) kapacitet: 400mL
- Aerosoltætte låg er velegnede til bioindeslutning
Ordreinfo
Bøtter og låg sælges separat. Spande sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde til din rotor. Låg sælges i par.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | TTH-400 svingskovlrotor |
| Volumen | 150 ml |
| Type | Svingende spandrotor |
| Oversigt | 150mL rektangulær spand |