Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BucketLiners™
Artikelnummer. p-7146974 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
79 x 48 cm (31 x 19 tommer)
Emballagetype:
Individuelt i dobbelt sække
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Emballagetype Pakningsstørrelse
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 tommer) Individuelt i dobbelt sække Pakke med 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 tommer) Individuelt i dobbelt sække Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13152360 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BKL11818IR
Skaber en uigennemtrængelig barriere for stærke løsninger og råmaterialer, når det bruges til at fore renrumsspande og opbevaringsbeholdere.
  • Den unikke LDPE/ Nylon laminat er et fremragende barrieremateriale til foring af kasser til transport af råmaterialer eller til foring af spande indeholdende desinfektionsmidler eller andre rengøringsmidler
  • Fladpakket
  • Hold op til autoklaver med flydende indhold
  • Tekniske data
    Produkttype Bucket Liner
    Kapacitet (metrisk) 4 L
    Materiale LDPE
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Kapacitet (engelsk) 1 gal.
    Farve Klar
    Oversigt Laminat: 75% LDPE 25% Nylon
    Dimensioner 45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
    Til brug med (applikation) Produkttransport eller væskeindeslutning
    Til brug med (udstyr) Til B-1 serie spand (44 quarts)
    Længde (engelsk) 18 tommer
    Længde (metrisk) 45 cm
    Emballagetype Individuelt i dobbelt sække
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Gamma-bestråling
    Bredde (engelsk) 18 tommer
    Bredde (metrisk) 45 cm