Tekniske data
| Produkttype | Renrums steril pose |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Materiale | LDPE, Nylon |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 8 gal. |
| Farve | Klar |
| Dimensioner | 89 x 53 cm (35 x 21 tommer) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Produkttransport eller væskeindkapsling |
| Til brug med (udstyr) | Brug med B-7 spand eller lignende størrelse kasse |
| Vis mere |