Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BucketLiners™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11952455 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
79 x 48 cm (31 x 19 tommer)
Emballagetype:
Individuelt i dobbelt sække
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Emballagetype Pakningsstørrelse
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 tommer) Individuelt i dobbelt sække Pakke med 24
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 tommer) Individuelt i dobbelt sække Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11952455 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BKL73119IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1237.16 DKK / Pakke med 24
    Spare 97.84 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Skaber en uigennemtrængelig barriere for stærke løsninger og råmaterialer, når det bruges til at fore renrumsspande og opbevaringsbeholdere.
  • Den unikke LDPE/ Nylon laminat er et fremragende barrieremateriale til foring af kasser til transport af råmaterialer eller til foring af spande indeholdende desinfektionsmidler eller andre rengøringsmidler
  • Fladpakket
  • Hold op til autoklaver med flydende indhold
  • Tekniske data
    Produkttype Cleanroom steril taske
    Kapacitet (metrisk) 22.7 L
    Materiale LDPE
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Kapacitet (engelsk) 6 gal.
    Farve Klar
    Oversigt Laminat: 75% LDPE 25% Nylon
    Dimensioner 79 x 48 cm (31 x 19 tommer)
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Produkttransport eller væskeindeslutning
    Til brug med (udstyr) B-7 spand eller lignende beholder
    Længde (engelsk) 31 tommer
    Længde (metrisk) 79 cm
    Emballagetype Individuelt i dobbelt sække
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Gamma-bestråling
    Bredde (engelsk) 19''
    Bredde (metrisk) 48 cm