Få mere at vide
Beschreibung
- Includes:
- Two or three polypropylene buckets with 3-in. casters
- One or two sets of lightweight polyketone and stainless steel bucket binders (bucket connectors)
- Offers easier cleaning and storage in small and large controlled environments
- Easy clip action for effortless attachment
- Polyketone hooks firmly secure two or three rectangular buckets together
- Stainless steel base plate attaches at caster for support
- Sturdy for easy maneuvering with up to 15 L of liquid in each bucket
- Binders are lightweight, <1 kg per pair
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Bucket |
| Kapacitet (metrisk) | 22.7 L |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 6 gal. |
| Farve | Dark green |
| Engangs | Reusable |
| Form | Rectangular |
| Sterilitet | Non-sterile |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?