Få mere at vide
Micronova™ BucketBinders™ Bucket Connectors
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16235152 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
16235152 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 16235152 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1991.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.87 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Spandforbindelses hardware til BucketBinder™ Multi Bucket System
De BucketBinder™ sættet indeholder 2 eller 3 polypropylen spande med hjul og et eller to sæt BucketBinders (spandforbindelser). Systemet giver lettere rengøring og opbevaring - i både små og store kontrollerede miljøer og den sterile kerne.
Tekniske data
Produkttype Bucket Connector, Hardware
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Renrums overfladerengøring og desinficering
Til brug med (udstyr) B-7AC rektangulær skovl
Højde (metrisk) 25 cm
Inkluderer Bøttestik
Mængde 1 par