Få mere at vide
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket System
Artikelnummer. p-8697004 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå og gul
Blå og rød
Blå, rød og gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (engelsk):
3 x 6 gal.
Artikelnummer. 16245152
Brand: Micronova™ BBDBLDBRE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket Systems er et omkostningseffektivt, ergonomisk multispandsystem, der fjerner behovet for omfangsrige vogne og rammer.
De BucketBinder™ sættet indeholder 2 eller 3 polypropylen spande med hjul og et eller to sæt BucketBinders (spandforbindelser). Systemet giver lettere rengøring og opbevaring - i både små og store kontrollerede miljøer og den sterile kerne.
  • Polyketon‘ kroge’ fastgør to eller tre rektangulære skovle godt sammen, så du kan skalere op eller ned efter behov.
  • Nem klipning muliggør fastgørelse før eller efter spandene er fyldt med desinfektionsmiddel.
  • Robust nok til at fastgøre to eller tre spande - med op til 15 liter væske i hver
  • Letvægts– mindre end 2 lbs pr. par– BucketBinders™ holder til stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres og gammabestråles
  • Når den er tilsluttet, kan du nemt huse W-9 W-92 flade vridere, W-9B BoxWringer™ til snoremopper eller W-94 fladmoppe med positivt tryk MegaWringer™ vrider
  • Komplementerer det hele perfekt Micronova MZone™ FlatMops™ , SnapMops™ og SlimLine™ mopper.
  • Skovlforinger udskiftes nemt uden at blive fjernet helt BucketBinders™ .
  • BucketBinders™ passer til B-7 AC serie rektangulære spande.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Produkttype Moppespand
Kapacitet (metrisk) 44 L (2 spande - 22 L/Ea), 12 gal. (2 spande - 6 gal./Ea)
Materiale Polypropylen, polyketon, rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå og rød
Til brug med (applikation) Renrums overfladerengøring og desinficering
Til brug med (udstyr) W-9 serie wringer
Højde (metrisk) 37 cm
Længde (metrisk) 55 cm
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 65 cm