Få mere at vide
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16265152 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå og gul
Blå og rød
Blå, rød og gul
Kapacitet (engelsk):
3 x 6 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
16265152 Blå, rød og gul 3 x 6 gal. -
16245152 Blå og rød - -
16255152 Blå og gul - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16265152 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BBTRDBREYE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7680.00 DKK
    7079.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 600.15 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket Systems er et omkostningseffektivt, ergonomisk multi-bucket system, der eliminerer behovet for store vogne og rammer.
Sættet BucketBinder™ indeholder 2 eller 3 polypropylenspande med hjul og et eller to sæt BucketBinders (skovlforbindelser). Systemet tilbyder nemmere rengøring og opbevaring – både i små og store kontrollerede miljøer samt i den sterile kerne.
  • Polyketon-'kroge' sikrer to eller tre rektangulære spande fast, hvilket muliggør op- eller nedskalering efter behov.
  • Easy clip action tillader fastgørelse før eller efter spandene fyldes med desinfektionsmiddel.
  • Robust nok til at holde to eller tre spande – med op til 15 l væske i hver
  • Lette på – under 1 kg pr. par – BucketBinders™ tåler stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres og gammabestråles
  • Når den er tilsluttet, kan man nemt opbevare W-9 W-92 flade udringere, W-9B BoxWringer™ til strengmopper eller W-94 positivt tryk fladt moppe-udringer MegaWringer™
  • Komplementerer perfekt alle Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ og SlimLine™ mopper.
  • Skovlforinger kan nemt udskiftes uden helt at fjerne BucketBinders™ dem.
  • BucketBinders™ passer til B-7-seriens AC rektangulære spande.
  • Autoklavabel.
Tekniske data
Produkttype Moppespand
Kapacitet (metrisk) 66 L (3 spande - 22 L/Ea.)
Materiale Polypropylen, polyketon, rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3 x 6 gal.
Farve Blå, rød og gul
Til brug med (applikation) Renrums overfladerengøring og desinficering
Til brug med (udstyr) W-9 serie wringer
Højde (metrisk) 37 cm
Længde (metrisk) 80 cm
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 65 cm