Beskrivelse
Sættet BucketBinder™ indeholder 2 eller 3 polypropylenspande med hjul og et eller to sæt BucketBinders (skovlforbindelser). Systemet tilbyder nemmere rengøring og opbevaring – både i små og store kontrollerede miljøer samt i den sterile kerne.
- Polyketon-'kroge' sikrer to eller tre rektangulære spande fast, hvilket muliggør op- eller nedskalering efter behov.
- Easy clip action tillader fastgørelse før eller efter spandene fyldes med desinfektionsmiddel.
- Robust nok til at holde to eller tre spande – med op til 15 l væske i hver
- Lette på – under 1 kg pr. par – BucketBinders™ tåler stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres og gammabestråles
- Når den er tilsluttet, kan man nemt opbevare W-9 W-92 flade udringere, W-9B BoxWringer™ til strengmopper eller W-94 positivt tryk fladt moppe-udringer MegaWringer™
- Komplementerer perfekt alle Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ og SlimLine™ mopper.
- Skovlforinger kan nemt udskiftes uden helt at fjerne BucketBinders™ dem.
- BucketBinders™ passer til B-7-seriens AC rektangulære spande.
- Autoklavabel.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppespand |
| Kapacitet (metrisk) | 44 L (2 spande - 22 L/Ea), 12 gal. (2 spande - 6 gal./Ea) |
| Materiale | Polypropylen, polyketon, rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå og rød |
| Til brug med (applikation) | Renrums overfladerengøring og desinficering |
| Til brug med (udstyr) | W-9 serie wringer |
| Højde (metrisk) | 37 cm |
| Længde (metrisk) | 55 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |