Få mere at vide
Eppendorf™ Skovl til Rotor A-4-38
Beskrivelse
- Til rundbundede rør
- Hold 16 x 125 mm rør
- Til rotor A-4-38
- Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Rotor A-4-38 |
| Produkttype | Adaptere, spande og tilbehør |
| Mængde | 4/Pk. |