Beskrivelse
- HDPE, hvid eller sort
- Med literskala, inddeling 1000 ml
- Med tud
- Spand HDPE sort, ikke egnet til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 17 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 330 mm |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Inkluderer | Håndtag |
| Mængde | 1 stk. |