Få mere at vide
Buerkle™ Skovl HDPE
Artikelnummer. 11981461 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
17 l
Farve:
Hvid
Sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
11981461 10,5 l Sort
11961461 10,5 l Hvid
11971461 17 l Sort
11991461 17 l Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11981461 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 23070010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spand HDPE til transport, dekantering og blanding. Bred tud giver hurtig, men sikker tømning. Med plasthåndtag.
  • HDPE, hvid eller sort
  • Med literskala, inddeling 1000 ml
  • Med tud
  • Spand HDPE sort, ikke egnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10,5 l
Gradueringer Ja
Materiale HDPE
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 286 mm
Håndtag Materiale Plast
Højde (metrisk) 289 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 1 stk.