Få mere at vide
Bel-Art™ Buchner bordtragte
Artikelnummer. 30193472 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Aftagelig plade med medium porøsitet
Perforeret fast plade
Artikelnummer. 30193472
Brand: Bel-Art™ H146270000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bordtragt konstrueret af polyethylen er designet til at filtrere store mængder hurtigt.
  • Aftageligt slangeforsynet stik accepterer 12,7 mm rør og gevind til 0,75 tommer. NPT prop på tragten
  • Fast eller aftagelig Fritware™ Porøse filterplader understøttet af et gitter med flere ringer
  • Fritware™ Porøse filterplader fås i medium eller grov
  • Faste eller aftagelige perforerede filterplader er lavet af 4,8 mm tyk HDPE
  • Perforerede filterplader fås i faste eller aftagelige
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 26 cm
Kapacitet (metrisk) 6.75 L
Materiale HDPE, Polyethylen
Højde (metrisk) 12.7 cm
Inkluderer Perforeret fast plade
Mængde 1/Pk, 1/Cs
Diameter (engelsk) Top 10,25''.
Længde (engelsk) Samlet 8 tommer
Længde (metrisk) samlet 20.3 cm
Højde (engelsk) 5 tommer
Produkttype Buchner-tragt