Få mere at vide
Bel-Art™ Buchner bordtragte
Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Aftagelig plade med medium porøsitet
Perforeret fast plade
Beskrivelse
- Aftageligt slangeforsynet stik accepterer 12,7 mm rør og gevind til 0,75 tommer. NPT prop på tragten
- Fast eller aftagelig Fritware™ Porøse filterplader understøttet af et gitter med flere ringer
- Fritware™ Porøse filterplader fås i medium eller grov
- Faste eller aftagelige perforerede filterplader er lavet af 4,8 mm tyk HDPE
- Perforerede filterplader fås i faste eller aftagelige
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 26 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 6.75 L |
| Materiale | HDPE, Polyethylen |
| Højde (metrisk) | 12.7 cm |
| Inkluderer | Aftagelig plade med medium porøsitet |
| Mængde | 1/Pk, 1/Cs |
| Diameter (engelsk) Top | 10,25''. |
| Længde (engelsk) Samlet | 8 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 20.3 cm |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Vis mere |