Få mere at vide
BUCHI Woulff Flaske til Rotavapor R-210/215
Artikelnummer. 10611884 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
V-700/710 vakuumpumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10611884 V-700/710 vakuumpumper Hver
1 options
Artikelnummer. 10611884 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 047170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Woulff flaske, P+G, inkluderer holder. Til indfangning af partikler og dråber og til trykudligning.
  • Til brug med V700/710 vakuumpumper
  • Inkluderer holdering til V-700
  • Kan tilsluttes foran pumpen som et vakuumbeholder for at beskytte pumpen mod væsker, der ved et uheld suges ind i vakuumledningen
  • Anbefales til stand-alone systemer
  • GL40, 125 ml kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Woulff flaske
Til brug med (udstyr) V-700/710 vakuumpumper
Volumen (metrisk) 125 mL