Få mere at vide
BUCHI Modtagekolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 12786174 Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Materiale (coating):
Plast og glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12786174
Brand: BUCHI 040777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse modtagekolber med enhver rotationsfordamper. BUCHI Kugleformede modtagekolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til opsamling af kondenserede opløsningsmidler.
Brug disse modtagekolber med enhver rotationsfordamper. Buchi™ Kugleformede modtagekolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til opsamling af kondenserede opløsningsmidler.
  • Kugleformede modtagekolber til rotationsfordampere med kugleled (35/20)
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, baser og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Konstant overvågning af ensartethed af glasvægtykkelse
  • Høj grad af opmærksomhed på sfæricitet af roterende glasdele
  • Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
  • Fås i volumener fra 50mL til 3000mL
  • Fås ubelagt eller med P+G belægning
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Inkluderer Kugleled KS-35
Materiale (coating) Plast og glas
Form Rund
Volumen (metrisk) 3000 ml