Beskrivelse
Brug disse modtagekolber med enhver rotationsfordamper. Buchi™ Kugleformede modtagekolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til opsamling af kondenserede opløsningsmidler.
- Kugleformede modtagekolber til rotationsfordampere med kugleled (35/20)
- Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
- Høj kemisk resistens mod syrer, baser og organiske stoffer
- Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
- Konstant overvågning af ensartethed af glasvægtykkelse
- Høj grad af opmærksomhed på sfæricitet af roterende glasdele
- Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
- Fås i volumener fra 50mL til 3000mL
- Fås ubelagt eller med P+G belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Modtagelseskolbe |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordamper |
| Inkluderer | Kugleled KS-35 |
| Materiale (coating) | Plast og glas |
| Form | Rund |
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |